MilliporeSigma
ENA413172094
Enamine
5-chloro-2-[(oxan-2-yl)methoxy]benzene-1-sulfonamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
305.78
Número MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-(tetrahydro-2H-pyran-2-ylmethoxy)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C12H16ClNO4S/c13-9-4-5-11(12(7-9)19(14,15)16)18-8-10-3-1-2-6-17-10/h4-5,7,10H,1-3,6,8H2,(H2,14,15,16)
Clave InChI
ROEHDZPKWGQXFC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157187
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-157187
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)