MilliporeSigma
ENA413171462
Enamine
4-(2,2-diethoxyethyl)benzonitrile
Seleccione un Tamaño
100 MG
$348.40
250 MG
$496.60
500 MG
$781.30
1 G
$1,001.00
2.5 G
$1,963.00
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-156052-100MG
$348.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$348.40
250 MG
$496.60
500 MG
$781.30
1 G
$1,001.00
2.5 G
$1,963.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
219.28
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-156052-100MG
$348.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4-(2,2-diethoxyethyl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C13H17NO2/c1-3-15-13(16-4-2)9-11-5-7-12(10-14)8-6-11/h5-8,13H,3-4,9H2,1-2H3
Clave InChI
YYXWJEFOWJNWJR-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156052
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-156052
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)