ENA413167427
Enamine
1-(1-methoxypropan-2-yl)piperazine
About This Item
Iupac Name
methyl 2-(1-piperazinyl)propyl ether
Inchi Code
1S/C8H18N2O/c1-8(7-11-2)10-5-3-9-4-6-10/h8-9H,3-7H2,1-2H3
Clave InChI
NNFUHFBTNNTORE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-145877
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-145877
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)