MilliporeSigma
ENA410542871
Enamine
2-(4-ethylpiperazin-1-yl)acetic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
208.69
Número MDL:
Iupac Name
2-(4-ethylpiperazin-1-yl)acetic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H16N2O2.ClH/c1-2-9-3-5-10(6-4-9)7-8(11)12;/h2-7H2,1H3,(H,11,12);1H
Clave InChI
CVDVSNPNGGCQCB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138203
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-138203
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)