MilliporeSigma
ENA410542757
Enamine
2-chloro-N-(3-cyanophenyl)propanamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
208.65
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-(3-cyanophenyl)propanamide
Inchi Code
1S/C10H9ClN2O/c1-7(11)10(14)13-9-4-2-3-8(5-9)6-12/h2-5,7H,1H3,(H,13,14)
Clave InChI
DRHDBTSQPVQVLB-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05592
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-05592
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)