ENA410542540
Enamine
2-fluoro-6-(phenylsulfanyl)benzoic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-132083-100MG
$287.30
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-132083-100MG
$287.30
Iupac Name
2-fluoro-6-(phenylsulfanyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C13H9FO2S/c14-10-7-4-8-11(12(10)13(15)16)17-9-5-2-1-3-6-9/h1-8H,(H,15,16)
Clave InChI
MFNXNIVITGJDJJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132083
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)