MilliporeSigma
ENA410542331
Enamine
tert-butyl 2-(2-bromoethoxy)benzoate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
301.18
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-(2-bromoethoxy)benzoate
Inchi Code
1S/C13H17BrO3/c1-13(2,3)17-12(15)10-6-4-5-7-11(10)16-9-8-14/h4-7H,8-9H2,1-3H3
Clave InChI
ORNMBDVIHMFPGN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135622
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-135622
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)