MilliporeSigma
ENA408616189
Enamine
4-oxo-4-(pyridin-3-yl)butanoic acid
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
179.18
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad Póngase en contacto con el Servicio técnico
mp
161-162
Iupac Name
4-oxo-4-(3-pyridinyl)butanoic acid
Inchi Code
1S/C9H9NO3/c11-8(3-4-9(12)13)7-2-1-5-10-6-7/h1-2,5-6H,3-4H2,(H,12,13)
InChI key
JGSUNMCABQUBOY-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134219
Melting Point
161-162
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-134219
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)