MilliporeSigma
ENA405194184
Enamine
5-bromo-2-(propan-2-yloxy)pyridin-3-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
231.09
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-isopropoxy-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C8H11BrN2O/c1-5(2)12-8-7(10)3-6(9)4-11-8/h3-5H,10H2,1-2H3
Clave InChI
GEMPXSXFUKZNRG-UHFFFAOYSA-N
Purity
93
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133226
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-133226
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)