MilliporeSigma
ENA405194162
Enamine
3-amino-6-methylpyridin-2-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
124.14
Número MDL:
Iupac Name
3-amino-6-methyl-2(1H)-pyridinone
Inchi Code
1S/C6H8N2O/c1-4-2-3-5(7)6(9)8-4/h2-3H,7H2,1H3,(H,8,9)
Clave InChI
OPTKLLIHUWHIFL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106590
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106590
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)