MilliporeSigma
ENA402268100
Enamine
methyl 1-cyanocyclohexane-1-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
167.21
Número MDL:
Iupac Name
methyl 1-cyanocyclohexanecarboxylate
Inchi Code
1S/C9H13NO2/c1-12-8(11)9(7-10)5-3-2-4-6-9/h2-6H2,1H3
Clave InChI
PVFHKRCUWUPRFA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58900
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-58900
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)