MilliporeSigma
ENA402267643
Enamine
3-hydroxy-1-benzofuran-2-carbonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
159.14
Número MDL:
mp
138-142
Iupac Name
3-hydroxy-1-benzofuran-2-carbonitrile
Inchi Code
1S/C9H5NO2/c10-5-8-9(11)6-3-1-2-4-7(6)12-8/h1-4,11H
Clave InChI
TWHYVQXLGAEBMI-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132343
Melting Point
138-142
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-132343
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)