ENA394768294
Enamine
N-[bis(methylsulfanyl)methylidene]-4-methylbenzene-1-sulfonamide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-16674-100MG
$29.90
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-16674-100MG
$29.90
mp
109-111
Iupac Name
dimethyl (4-methylphenyl)sulfonyldithioimidocarbonate
Inchi Code
1S/C10H13NO2S3/c1-8-4-6-9(7-5-8)16(12,13)11-10(14-2)15-3/h4-7H,1-3H3
InChI key
OWIPGZGAUSIOAX-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-16674
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)