MilliporeSigma
ENA394767629
Enamine
(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
129.19
Número MDL:
Iupac Name
(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)methanamine
Inchi Code
1S/C4H7N3S/c1-3-6-7-4(2-5)8-3/h2,5H2,1H3
Clave InChI
BPPLZEYBPSFHTO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
-10
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129026
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-129026
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)