MilliporeSigma
ENA394767238
Enamine
ethyl 2-methylpropanecarboximidate hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
$149.50
250 MG
$214.50
500 MG
$336.70
1 G
$432.90
2.5 G
$757.90
5 G
$1,298.70
10 G
$2,380.30
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-128129-100MG
$149.50
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$149.50
250 MG
$214.50
500 MG
$336.70
1 G
$432.90
2.5 G
$757.90
5 G
$1,298.70
10 G
$2,380.30
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
151.64
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-128129-100MG
$149.50
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
mp
89-90
Iupac Name
ethyl 2-methylpropanimidoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H13NO.ClH/c1-4-8-6(7)5(2)3;/h4,7H2,1-3H3;1H
InChI key
AVWMAWSVFGVXQM-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
-10
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128129
Melting Point
89-90
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128129
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)