MilliporeSigma
ENA394766937
Enamine
tert-butyl 3-(2-oxocyclopentyl)morpholine-4-carboxylate
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
269.34
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-oxocyclopentyl)morpholine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H23NO4/c1-14(2,3)19-13(17)15-7-8-18-9-11(15)10-5-4-6-12(10)16/h10-11H,4-9H2,1-3H3
Clave InChI
HTINMSUVZLMQEV-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128423
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128423
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)