ENA390552757
Enamine
3-methyl-1-(phenylsulfanyl)butan-2-ol
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-127695-100MG
$391.30
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-127695-100MG
$391.30
Iupac Name
3-methyl-1-(phenylsulfanyl)-2-butanol
Inchi Code
1S/C11H16OS/c1-9(2)11(12)8-13-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9,11-12H,8H2,1-2H3
Clave InChI
JYKAAQDFSNKNJE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127695
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)