MilliporeSigma
ENA390552450
Enamine
8-methyl-5,6,7,8-tetrahydropteridin-6-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
164.17
Número MDL:
Iupac Name
8-methyl-7,8-dihydro-6(5H)-pteridinone
Inchi Code
1S/C7H8N4O/c1-11-3-6(12)10-5-2-8-4-9-7(5)11/h2,4H,3H2,1H3,(H,10,12)
Clave InChI
UCYLPCDIRNPSRP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127052
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127052
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)