MilliporeSigma
ENA390552316
Enamine
6-(4-bromophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-5-amine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
294.17
Número MDL:
mp
182-184
Iupac Name
6-(4-bromophenyl)imidazo[2,1-b]thiazol-5-amine
Inchi Code
1S/C11H8BrN3S/c12-8-3-1-7(2-4-8)9-10(13)15-5-6-16-11(15)14-9/h1-6H,13H2
Clave InChI
XUJMDJZPQHVRIC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128621
Melting Point
182-184
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-128621
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)