ENA390552244
Enamine
phenyl(4H-1,2,4-triazol-3-yl)methanamine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-127730-100MG
$327.60
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-127730-100MG
$327.60
Iupac Name
phenyl(4H-1,2,4-triazol-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H10N4.ClH/c10-8(9-11-6-12-13-9)7-4-2-1-3-5-7;/h1-6,8H,10H2,(H,11,12,13);1H
Clave InChI
DABFFDNQUGVZSG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127730
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)