MilliporeSigma
ENA390552211
Enamine
4-{[4-(trifluoromethoxy)phenyl]methyl}piperidin-4-ol hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
311.73
Número MDL:
Iupac Name
4-(4-(trifluoromethoxy)benzyl)piperidin-4-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H16F3NO2.ClH/c14-13(15,16)19-11-3-1-10(2-4-11)9-12(18)5-7-17-8-6-12;/h1-4,17-18H,5-9H2;1H
Clave InChI
FILDXSANEDPFFW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127351
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-127351
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)