MilliporeSigma
ENA390347319
Enamine
1,1,1-trifluoro-4-phenylbutan-2-one
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
202.18
Número MDL:
Iupac Name
1,1,1-trifluoro-4-phenyl-2-butanone
Inchi Code
1S/C10H9F3O/c11-10(12,13)9(14)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2
Clave InChI
TVQSAEOXFNDKAG-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117515
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117515
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)