MilliporeSigma
ENA390347241
Enamine
2-(5-bromo-2-methoxypyridin-3-yl)acetonitrile
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
227.06
Número MDL:
Iupac Name
(5-bromo-2-methoxy-3-pyridinyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H7BrN2O/c1-12-8-6(2-3-10)4-7(9)5-11-8/h4-5H,2H2,1H3
Clave InChI
VSLFDQTTYUKQPQ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124803
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124803
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)