MilliporeSigma
ENA390346768
Enamine
{4-[(2,2,2-trifluoroethyl)amino]piperidin-4-yl}methanol dihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
285.14
Número MDL:
Iupac Name
(4-((2,2,2-trifluoroethyl)amino)piperidin-4-yl)methanol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15F3N2O.2ClH/c9-8(10,11)5-13-7(6-14)1-3-12-4-2-7;;/h12-14H,1-6H2;2*1H
Clave InChI
ZOHUNVSFRRQAOY-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124053
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124053
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)