MilliporeSigma
ENA388700771
Enamine
2-(cyclohexyloxy)pyridin-4-amine
Seleccione un Tamaño
100 MG
$196.30
250 MG
$280.80
500 MG
$529.10
1 G
$686.40
2.5 G
$1,344.20
5 G
$1,989.00
10 G
$2,951.00
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-124898-100MG
$196.30
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$196.30
250 MG
$280.80
500 MG
$529.10
1 G
$686.40
2.5 G
$1,344.20
5 G
$1,989.00
10 G
$2,951.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
192.26
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-124898-100MG
$196.30
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
2-(cyclohexyloxy)-4-pyridinamine
Inchi Code
1S/C11H16N2O/c12-9-6-7-13-11(8-9)14-10-4-2-1-3-5-10/h6-8,10H,1-5H2,(H2,12,13)
Clave InChI
LSZSCCXVZJNYLX-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124898
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124898
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)