ENA388700436
Enamine
2-methyloxolane-3-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-101188-100MG
$205.40
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-101188-100MG
$205.40
Iupac Name
2-methyltetrahydro-3-furancarboxylic acid
Inchi Code
1S/C6H10O3/c1-4-5(6(7)8)2-3-9-4/h4-5H,2-3H2,1H3,(H,7,8)
Clave InChI
YXVATTQXDIZNEP-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101188
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)