MilliporeSigma
ENA388699728
Enamine
1-[(2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)methyl]pyrrolidin-3-ol hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
$352.30
250 MG
$505.70
500 MG
$795.60
1 G
$1,020.50
2.5 G
$1,999.40
5 G
$2,960.10
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-124472-100MG
$352.30
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$352.30
250 MG
$505.70
500 MG
$795.60
1 G
$1,020.50
2.5 G
$1,999.40
5 G
$2,960.10
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
253.77
MDL number:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-124472-100MG
$352.30
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-((2,3-dihydro-1H-inden-5-yl)methyl)pyrrolidin-3-ol hydrochloride
Inchi Code
1S/C14H19NO.ClH/c16-14-6-7-15(10-14)9-11-4-5-12-2-1-3-13(12)8-11;/h4-5,8,14,16H,1-3,6-7,9-10H2;1H
InChI key
MRUYHRKVTNKMHA-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124472
pictograms
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-124472
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)