ENA387772952
Enamine
(2-amino-4-methylpentyl)(methyl)amine
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-120434-100MG
$327.60
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-120434-100MG
$327.60
Iupac Name
N~1~,4-dimethyl-1,2-pentanediamine
Inchi Code
1S/C7H18N2/c1-6(2)4-7(8)5-9-3/h6-7,9H,4-5,8H2,1-3H3
Clave InChI
RUXHHYJZWCQYGH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-120434
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)