MilliporeSigma
ENA387772717
Enamine
2-fluoro-6-methanesulfonylaniline
Seleccione un Tamaño
100 MG
$391.30
250 MG
$560.30
500 MG
$882.70
1 G
$1,132.30
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-119878-100MG
$391.30
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$391.30
250 MG
$560.30
500 MG
$882.70
1 G
$1,132.30
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
189.21
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-119878-100MG
$391.30
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
mp
61-63
Iupac Name
2-fluoro-6-(methylsulfonyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H8FNO2S/c1-12(10,11)6-4-2-3-5(8)7(6)9/h2-4H,9H2,1H3
Clave InChI
VWKLVECIQHBNKS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119878
Melting Point
61-63
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-119878
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)