MilliporeSigma
ENA379364440
Enamine
tert-butyl 3-(4-methyl-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)piperidine-1-carboxylate
Seleccione un Tamaño
100 MG
$348.40
250 MG
$496.60
500 MG
$781.30
1 G
$1,001.00
2.5 G
$1,963.00
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-98618-100MG
$348.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$348.40
250 MG
$496.60
500 MG
$781.30
1 G
$1,001.00
2.5 G
$1,963.00
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
297.35
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-98618-100MG
$348.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
tert-butyl 3-(4-methyl-2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C14H23N3O4/c1-13(2,3)21-12(20)17-7-5-6-9(8-17)14(4)10(18)15-11(19)16-14/h9H,5-8H2,1-4H3,(H2,15,16,18,19)
Clave InChI
QBSCLEPVLRCPHJ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98618
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-98618
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)