ENA379363708
Enamine
2-[3-(hydroxymethyl)phenoxy]propanoic acid
About This Item
Iupac Name
2-[3-(hydroxymethyl)phenoxy]propanoic acid
Inchi Code
1S/C10H12O4/c1-7(10(12)13)14-9-4-2-3-8(5-9)6-11/h2-5,7,11H,6H2,1H3,(H,12,13)
Clave InChI
MQNOWCALMQDTGZ-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-113721
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)