MilliporeSigma
ENA379363557
Enamine
2-[4-(4-methoxyphenoxy)phenyl]ethan-1-amine hydrochloride
Seleccione un Tamaño
100 MG
$360.10
250 MG
$514.80
500 MG
$811.20
1 G
$1,038.70
2.5 G
$2,037.10
5 G
$3,013.40
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-117835-100MG
$360.10
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$360.10
250 MG
$514.80
500 MG
$811.20
1 G
$1,038.70
2.5 G
$2,037.10
5 G
$3,013.40
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
279.77
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-117835-100MG
$360.10
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
mp
221-224
Iupac Name
2-[4-(4-methoxyphenoxy)phenyl]ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C15H17NO2.ClH/c1-17-13-6-8-15(9-7-13)18-14-4-2-12(3-5-14)10-11-16;/h2-9H,10-11,16H2,1H3;1H
Clave InChI
XXBIRCVTBMPSOW-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117835
Melting Point
221-224
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-117835
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)