MilliporeSigma
ENA379363454
Enamine
2-(cyclopent-1-en-1-yl)ethan-1-amine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
147.65
MDL number:
mp
220-222
Iupac Name
2-(1-cyclopenten-1-yl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N.ClH/c8-6-5-7-3-1-2-4-7;/h3H,1-2,4-6,8H2;1H
InChI key
QTOGYATXDIJKKW-UHFFFAOYSA-N
storage temp.
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116838
Melting Point
220-222
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116838
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)