MilliporeSigma
ENA375228230
Enamine
1-[2-(2-chlorophenoxy)ethyl]-5-oxopyrrolidine-3-carboxylic acid
Seleccione un Tamaño
100 MG
$296.40
250 MG
$422.50
500 MG
$665.60
1 G
$852.80
2.5 G
$1,673.10
5 G
$2,473.90
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-116386-100MG
$296.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$296.40
250 MG
$422.50
500 MG
$665.60
1 G
$852.80
2.5 G
$1,673.10
5 G
$2,473.90
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
283.71
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-116386-100MG
$296.40
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-[2-(2-chlorophenoxy)ethyl]-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H14ClNO4/c14-10-3-1-2-4-11(10)19-6-5-15-8-9(13(17)18)7-12(15)16/h1-4,9H,5-8H2,(H,17,18)
Clave InChI
UHNSFSOFPALYIJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116386
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-116386
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)