MilliporeSigma
ENA375228074
Enamine
{1,4-diazabicyclo[2.2.2]octan-2-yl}methanamine
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
141.22
Número MDL:
Iupac Name
1,4-diazabicyclo[2.2.2]oct-2-ylmethanamine
Inchi Code
1S/C7H15N3/c8-5-7-6-9-1-3-10(7)4-2-9/h7H,1-6,8H2
Clave InChI
XFLLSEJNVPFMEF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114540
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114540
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)