MilliporeSigma
ENA375227532
Enamine
4H,5H,6H,7H-thieno[2,3-c]pyridine
Seleccione un Tamaño
100 MG
$24.70
250 MG
$31.20
500 MG
$50.70
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-103621-100MG
$24.70
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$24.70
250 MG
$31.20
500 MG
$50.70
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
139.22
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-103621-100MG
$24.70
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine
Inchi Code
1S/C7H9NS/c1-3-8-5-7-6(1)2-4-9-7/h2,4,8H,1,3,5H2
Clave InChI
HXNOEHIMWZDRTK-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103621
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103621
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)