ENA375227313
Enamine
2-(morpholin-3-yl)cyclohexan-1-one hydrochloride
About This Item
Iupac Name
2-(3-morpholinyl)cyclohexanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H17NO2.ClH/c12-10-4-2-1-3-8(10)9-7-13-6-5-11-9;/h8-9,11H,1-7H2;1H
Clave InChI
NLTSJKCFLHSPJL-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Salt Data
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109297
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)