MilliporeSigma
ENA372574051
Enamine
1-phenylpent-4-en-1-one
Seleccione un Tamaño
100 MG
$313.30
250 MG
$449.80
500 MG
$708.50
1 G
$908.70
2.5 G
$1,781.00
5 G
$2,636.40
10 G
$3,910.40
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-114302-100MG
$313.30
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$313.30
250 MG
$449.80
500 MG
$708.50
1 G
$908.70
2.5 G
$1,781.00
5 G
$2,636.40
10 G
$3,910.40
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
160.22
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-114302-100MG
$313.30
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
1-phenyl-4-penten-1-one
Inchi Code
1S/C11H12O/c1-2-3-9-11(12)10-7-5-4-6-8-10/h2,4-8H,1,3,9H2
Clave InChI
KYGSYTRHCDNSGS-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114302
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-114302
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)