MilliporeSigma
ENA372572358
Enamine
5-chloro-1-benzothiophene-3-sulfonyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
267.16
Número MDL:
Iupac Name
5-chloro-1-benzothiophene-3-sulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H4Cl2O2S2/c9-5-1-2-7-6(3-5)8(4-13-7)14(10,11)12/h1-4H
Clave InChI
OCOLHKPAUQGRME-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101798
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-101798
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)