MilliporeSigma
ENA371464675
Enamine
N-benzyl-N-ethylsulfamoyl chloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
233.72
Número MDL:
Iupac Name
benzyl(ethyl)sulfamoyl chloride
Inchi Code
1S/C9H12ClNO2S/c1-2-11(14(10,12)13)8-9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,2,8H2,1H3
Clave InChI
IFVCKRCHZHGOEL-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60134
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-60134
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)