MilliporeSigma
ENA371463922
Enamine
4-(5,6-difluoro-1H-1,3-benzodiazol-2-yl)aniline
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
245.23
Número MDL:
mp
246-247
Iupac Name
4-(5,6-difluoro-1H-benzimidazol-2-yl)aniline
Inchi Code
1S/C13H9F2N3/c14-9-5-11-12(6-10(9)15)18-13(17-11)7-1-3-8(16)4-2-7/h1-6H,16H2,(H,17,18)
Clave InChI
CDDVSBYOTUYRDO-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108655
Melting Point
246-247
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-108655
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)