MilliporeSigma
ENA371463375
Enamine
(2,2-dimethylpropyl)(2-methylpropyl)amine
Seleccione un Tamaño
100 MG
$182.00
250 MG
$260.00
500 MG
$486.20
1 G
$648.70
2.5 G
$1,271.40
5 G
$1,881.10
10 G
$2,789.80
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-109034-100MG
$182.00
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$182.00
250 MG
$260.00
500 MG
$486.20
1 G
$648.70
2.5 G
$1,271.40
5 G
$1,881.10
10 G
$2,789.80
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
143.27
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-109034-100MG
$182.00
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Iupac Name
N-isobutyl-2,2-dimethyl-1-propanamine
Inchi Code
1S/C9H21N/c1-8(2)6-10-7-9(3,4)5/h8,10H,6-7H2,1-5H3
Clave InChI
QSJJIBZBFOFKES-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109034
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)