MilliporeSigma
ENA371463227
Enamine
3-(2-amino-2-phenylethyl)phenol hydrobromide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
294.19
Número MDL:
Iupac Name
3-(2-amino-2-phenylethyl)phenol hydrobromide
Inchi Code
1S/C14H15NO.BrH/c15-14(12-6-2-1-3-7-12)10-11-5-4-8-13(16)9-11;/h1-9,14,16H,10,15H2;1H
Clave InChI
HAAUGZFVQSCZOM-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Br
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109877
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-109877
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)