MilliporeSigma
ENA371178193
Enamine
3-amino-1-phenylbutan-1-one hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
199.68
Número MDL:
mp
178-179
Iupac Name
3-amino-1-phenyl-1-butanone hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H13NO.ClH/c1-8(11)7-10(12)9-5-3-2-4-6-9;/h2-6,8H,7,11H2,1H3;1H
Clave InChI
ZCOYGISCYLQJKF-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106371
Melting Point
178-179
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106371
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)