MilliporeSigma
ENA371177906
Enamine
1,5-diphenylpentan-3-ol
Seleccione un Tamaño
100 MG
$301.60
250 MG
$430.30
500 MG
$679.90
1 G
$872.30
2.5 G
$1,708.20
5 G
$2,528.50
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-107529-100MG
$301.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
$301.60
250 MG
$430.30
500 MG
$679.90
1 G
$872.30
2.5 G
$1,708.20
5 G
$2,528.50
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
240.35
Número MDL:
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-107529-100MG
$301.60
Se envía en 7 días desde el socio de Aldrich
mp
39-44
Iupac Name
1,5-diphenyl-3-pentanol
Inchi Code
1S/C17H20O/c18-17(13-11-15-7-3-1-4-8-15)14-12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18H,11-14H2
Clave InChI
YDNNOTNUWKPRNH-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107529
Melting Point
39-44
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-107529
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)