MilliporeSigma
ENA371177627
Enamine
2-methyl-4-(trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydroquinazoline-6-carboxylic acid hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
296.68
Número MDL:
Iupac Name
2-methyl-4-(trifluoromethyl)-5,6,7,8-tetrahydro-6-quinazolinecarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H11F3N2O2.ClH/c1-5-15-8-3-2-6(10(17)18)4-7(8)9(16-5)11(12,13)14;/h6H,2-4H2,1H3,(H,17,18);1H
Clave InChI
AQFMIHXKUJNSPE-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106763
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106763
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)