ENA371177416
Enamine
7-chloro-3-methyl-1-benzothiophene-2-sulfonamide
Seleccione un Tamaño
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-106688-100MG
$379.60
Seleccione un Tamaño
About This Item
Referencia (SKU) del distribuidor: EN300-106688-100MG
$379.60
Iupac Name
7-chloro-3-methyl-1-benzothiophene-2-sulfonamide
Inchi Code
1S/C9H8ClNO2S2/c1-5-6-3-2-4-7(10)8(6)14-9(5)15(11,12)13/h2-4H,1H3,(H2,11,12,13)
Clave InChI
BELBUHPBZKUZJC-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
Purity
Country of Origin
Physical Form
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106688
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)