MilliporeSigma
ENA370563595
Enamine
4-(2-fluorophenyl)piperazine-1-carboxamide
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
223.25
Número MDL:
Iupac Name
4-(2-fluorophenyl)-1-piperazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C11H14FN3O/c12-9-3-1-2-4-10(9)14-5-7-15(8-6-14)11(13)16/h1-4H,5-8H2,(H2,13,16)
Clave InChI
WJSATJQEGZSNLD-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106335
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-106335
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)