MilliporeSigma
ENA370563183
Enamine
1-(3,5-difluorophenyl)ethan-1-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
158.15
Número MDL:
Iupac Name
1-(3,5-difluorophenyl)ethanol
Inchi Code
1S/C8H8F2O/c1-5(11)6-2-7(9)4-8(10)3-6/h2-5,11H,1H3
Clave InChI
UEGDJZYKJPZJAA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-105302
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)