MilliporeSigma
ENA370562713
Enamine
[2-(methanesulfonylmethyl)phenyl]methanamine hydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
235.73
Número MDL:
Iupac Name
{2-[(methylsulfonyl)methyl]phenyl}methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13NO2S.ClH/c1-13(11,12)7-9-5-3-2-4-8(9)6-10;/h2-5H,6-7,10H2,1H3;1H
Clave InChI
DPPSOXFILKWQGA-UHFFFAOYSA-N
temp. de almacenamiento
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102461
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-102461
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)